Learn More
2-Amino-3-bromo-5-nitropyridine, 98%, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
Specifications
Materiale o nome chimico | 2-Amino-3-bromo-5-nitropyridine |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 215°C to 219°C |
Colore | Beige to Brown-Orange |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (HPLC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 218.02 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Amino-3-bromo-5-nitropyridine
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.