Learn More
2-Amino-3-chlorobenzonitrile, 97%
Codice prodotto. 11377529
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11377529
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27918.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
CAS: 53312-77-9 | C7H5ClN2 | 152.581 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 53312-77-9
Formula molecolare C7H5ClN2
Molecular Weight (g/mol) 152.581
Numero MDL MFCD03425881
InChI Key FAHVRFGAGJMXHW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzonitrile, 2-amino-3-chloro, pubchem4612, acmc-20a0rc, amino-3-chlorobenzonitrile, ksc494a6d, 2-amino-3-chloro-benzonitrile, 3-chloroanthranilonitrile, 2-amino-3-chlorobenzenecarbonitrile
PubChem CID 12627363
IUPAC Name 2-amino-3-chlorobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)N)C#N
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Amino-3-chlorobenzonitrile
Punto di fusione 94°C to 96°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 152.58
Percent Purity 97%