Learn More
2-Amino-3-nitrophenol, 98%
Codice prodotto. 11357349
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11357349
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27472.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 603-85-0 | C6H6N2O3 | 154.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 603-85-0
Formula molecolare C6H6N2O3
Molecular Weight (g/mol) 154.13
Numero MDL MFCD00010875
InChI Key KUCWUAFNGCMZDB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol, 2-amino-3-nitro, 2-hydroxy-6-nitroaniline, ccris 2544, unii-a7f97zpu2w, 3-nitro-2-aminophenol, 2-amino-3-nitro-phenol, a7f97zpu2w, 2-amino-3-hydroxynitrobenzene, 1-hydroxy-2-amino-3-nitrobenzene, 2-amino-nitrophenol
PubChem CID 4115495
IUPAC Name 2-amino-3-nitrophenol
SMILES NC1=C(O)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3-nitrophenol
Punto di fusione ∼212°C
Quantità 5 g
Beilstein 2804307
Peso formulazione 154.13
Percent Purity 98%