Learn More
2-Amino-4-hydroxyquinoline hydrate, 97%, water <12%
Codice prodotto. 11373356
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11373356
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12760.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 42712-64-1 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42712-64-1
Formula molecolare C9H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 160.18
Numero MDL MFCD00052386
InChI Key LWGUCIXHBVVATR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminoquinolin-4-ol, 4-quinolinol, 2-amino, 2-amino-4-hydroxyquinoline, 2-aminoquinolin-4 1h-one, 2-amino-4-1h-quinolinone, 2-amino-quinolin-4-ol, 2-amino-4 1h-quinolinone, 4 1h-quinolinone, 2-amino, 2-?aminoquinolin-?4-?ol, aminoquinolinol
PubChem CID 594793
IUPAC Name 2-amino-1H-quinolin-4-one
SMILES NC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-hydroxyquinoline hydrate
Punto di fusione ∽298°C (decomposition)
Note percentuale saggio water ≈10%
Quantità 1 g
Beilstein 124785
Peso formulazione 160.18 (Anhydrous)
Percent Purity 97%