Learn More
2-Amino-4-methylthiazole, 98+%
Codice prodotto. 11432627
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11432627
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14847.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1603-91-4 | C4H6N2S | 114.166 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1603-91-4
Formula molecolare C4H6N2S
Molecular Weight (g/mol) 114.166
Numero MDL MFCD00005329
InChI Key OUQMXTJYCAJLGO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4-methylthiazole, 4-methylthiazol-2-amine, 2-thiazolamine, 4-methyl, 2-amino-4-methylthiazol, 4-methyl-2-thiazolamine, 4-methyl-2-thiazolylamine, 2-amino-4-methyl-1,3-thiazole, normotiroide, thiazole, 2-amino-4-methyl, 4-methyl-2-aminothiazole
PubChem CID 74143
ChEBI CHEBI:39753
IUPAC Name 4-methyl-1,3-thiazol-2-amine
SMILES CC1=CSC(=N1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-methylthiazole
Punto di fusione 42°C to 46°C
Punti di ebollizione 231°C to 233°C
Punto d'infiammabilità 107°C (224°F)
Odore Characteristic
Quantità 25 g
Beilstein 107890
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,450
Peso formulazione 114.17
Percent Purity ≥98%