Learn More
2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11451647
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11451647
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25624.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25660-70-2
Formula molecolare C4H7N3S2
Molecular Weight (g/mol) 161.241
Numero MDL MFCD00040401
InChI Key VWRHSNKTSSIMGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-ethylthio, 5-ethylthio-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-ethylsulfanyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-amino-5-thioethyl-1,3,4-thiadiazole, 5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, pubchem14464, acmc-1cmd9, 1,3,4-thiadiazole, 2-amino-5-ethylthio
PubChem CID 101459
IUPAC Name 5-ethylsulfanyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
SMILES CCSC1=NN=C(S1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole
Punto di fusione 130°C to 133°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 161.25
Percent Purity 96%