Learn More
2-Amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazole, 97%
Codice prodotto. 11382386
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11382386
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L06116.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 39222-73-6 | C6H11N3S | 157.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39222-73-6
Formula molecolare C6H11N3S
Molecular Weight (g/mol) 157.24
Numero MDL MFCD00040403
InChI Key ICXDPEFCLDSXLI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazole, buthidazolamine, 5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-1,1-dimethylethyl, unii-x53j1t94sn, 5-tert-butyl-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, 5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, acmc-20aidm, enamine_005678, 5-t-butyl-2-amino1,3,4-thiadiazole
PubChem CID 170170
IUPAC Name 5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
SMILES CC(C)(C)C1=NN=C(N)S1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazole
Punto di fusione 181°C to 185°C
Quantità 5 g
Beilstein 119853
Peso formulazione 157.24
Percent Purity 97%