Learn More
(+/-)-2-Aminoheptane, 98+%
Codice prodotto. 11459907
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11459907
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22863.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 123-82-0 | C7H17N | 115.22 g/mol
(±)-2-Aminoheptane is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(+/-)-2-Aminoheptane is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
Soluble in water ( 9 g/L at 20°C).
Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents and carbon dioxide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-82-0
Formula molecolare C7H17N
Molecular Weight (g/mol) 115.22
Numero MDL MFCD00008101
InChI Key VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil
PubChem CID 5603
IUPAC Name heptan-2-amine
SMILES CCCCCC(C)N
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-2-Aminoheptane
Densità 0.768
pH 11.45
Punti di ebollizione 142°C to 144°C
Punto d'infiammabilità 33°C (91°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.419
Quantità 25 g
Numero UN UN2733
Beilstein 635676
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,9802
Informazioni di solubilità Soluble in water ( 9g/L at 20°C).
Peso formulazione 115.22
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (+/-)-2-Aminoheptane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Heptanamine