Learn More
2-Aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7036196
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15491196
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H54451.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
2-Aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester is used in the preparation of phosphoinositide-3-kinases (PI3K) inhibitors.
Solubility
Slightly soluble in water. Soluble in chloroform.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, reducing agents and acids. Store at 4-2°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 402960-38-7
Formula molecolare C10H16BN3O2
Molecular Weight (g/mol) 221.067
Numero MDL MFCD06795685
InChI Key BPQVMIDUTRJYSC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-aminopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-amino-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-amine, 2-aminopyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinylamine, 2-2-aminopyrimidin-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 17750212
IUPAC Name 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Punto di fusione 206°C to 208°C
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water. Soluble in chloroform.
Peso formulazione 221.06
Percent Purity 96%