Learn More
(-)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, 98%, > 95% ee, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10155460 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10155460
Marca: Thermo Scientific Acros 297040010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79200-56-9
Formula molecolare C6H7NO
Molecular Weight (g/mol) 109.13
Numero MDL MFCD00211274
InChI Key DDUFYKNOXPZZIW-UHNVWZDZSA-N
Sinonimo 1r,4s-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, --1r,4s-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, 1s,4r-3-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-one, 2-azabicyclo 2,2,1 hept-5-en-3-one, vince lactam, 2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, 1r,4s, --2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, --vince lactam, 1s-+-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one
PubChem CID 2725037
IUPAC Name (1S,4R)-3-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-one
SMILES C1C2C=CC1NC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico (-)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Nota nome >95%ee
Absorbance (c=1, CH2Cl2) (1 cm cell), (c=1, CH2Cl2) (1 cm cell) at 0nm, 0.1 max. at 400nm
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 92°C to 100°C
Colore White to Beige
Eccesso enantiomerico 95% min. (HPLC)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Rotazione specifica -560
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 98%,>95% ee
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (-)-2-Azabicyclo¢2.2.1!hept-5-en-3-one
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.