Learn More
2-Benzimidazolepropionic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10565914 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10565914
Marca: Thermo Scientific Acros 397780050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 23249-97-0
Formula molecolare C10H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 190.20
Numero MDL MFCD00041215
InChI Key XYWJNTOURDMTPI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo procodazole, 2-benzimidazolepropionic acid, procodazol, 1h-benzimidazole-2-propanoic acid, propazol, 3-1h-benzimidazol-2-yl propanoic acid, procodazole inn, propazole, 3-1h-1,3-benzodiazol-2-yl propanoic acid, unii-sg5iu7fd3r
PubChem CID 65708
IUPAC Name 3-(1H-benzimidazol-2-yl)propanoic acid
SMILES OC(=O)CCC1=NC2=CC=CC=C2N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Benzimidazolepropionic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 229°C to 231°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 7880
Peso formulazione 190.2
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Benzimidazolepropionic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.