Learn More
2-Benzothiazolemethanol, 97%
Codice prodotto. 15494227
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15494227
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31631.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 37859-42-0 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37859-42-0
Formula molecolare C8H7NOS
Molecular Weight (g/mol) 165.21
Numero MDL MFCD00226293
InChI Key PQXMQZYDBQBWNL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo d thiazol-2-ylmethanol, 2-benzothiazolemethanol, 2-hydroxymethylbenzothiazole, 1,3-benzothiazol-2-yl-methanol, benzothiazol-2-ylmethan-1-ol, zlchem 107, pubchem14535, benzothiazol-2-yl-methanol, chembl71700, 1,3-benzothiazol-2-yl methanol
PubChem CID 268122
IUPAC Name 1,3-benzothiazol-2-ylmethanol
SMILES OCC1=NC2=CC=CC=C2S1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Benzothiazolemethanol
Punto di fusione 96°C to 100°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 165.21
Percent Purity 97%