Learn More
2-Benzyloxybenzeneboronic acid, 96%
Codice prodotto. p-7048018
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11374536
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20100.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 190661-29-1 | C13H13BO3 | 228.054 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 190661-29-1
Formula molecolare C13H13BO3
Molecular Weight (g/mol) 228.054
Numero MDL MFCD01632206
InChI Key MCAIDINWZOCYQK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-benzyloxyphenylboronic acid, 2-benzyloxy phenylboronic acid, 2-benzyloxybenzeneboronic acid, 2-benzyloxy phenyl boronic acid, 2-benzyloxyphenyl boronic acid, 2-benzyloxyphenylborornic acid, 2-benzyloxy phenyl boranediol, o-benzyloxyphenylboronic acid, boronic acid, 2-phenylmethoxy phenyl
PubChem CID 2773253
IUPAC Name (2-phenylmethoxyphenyl)boronic acid
SMILES B(C1=CC=CC=C1OCC2=CC=CC=C2)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Benzyloxybenzeneboronic acid
Punto di fusione 96°C to 99°C
Quantità 1 g
Beilstein 7813704
Peso formulazione 228.06
Percent Purity 96%
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.