Learn More
2-Benzylpyridine, 98+%
Codice prodotto. 11463414
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
Codice prodotto. 11463414
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10662.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 101-82-6 | C12H11N | 169.23 g/mol
2-Benzylpyridine is used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Benzylpyridine is used in organic synthesis.
Solubility
Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-82-6
Formula molecolare C12H11N
Molecular Weight (g/mol) 169.23
Numero MDL MFCD00006352
InChI Key PCFUWBOSXMKGIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine, 2-phenylmethyl, pyridine, 2-benzyl, 2-phenylmethyl pyridine, unii-ew2n4v60mq, 2-benzyl-pyridine, ew2n4v60mq, benzylpyridine, 2-benzylpyridine, pyridine, phenylmethyl, 5-20-07-00556 beilstein handbook reference
PubChem CID 7581
IUPAC Name 2-benzylpyridine
SMILES C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Benzylpyridine
Punto di fusione 10°C to 12°C
Densità 1.054
Punti di ebollizione 140°C to 143°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità 125°C (257°F)
Indice di rifrazione 1.579
Quantità 50 g
Beilstein 115875
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Peso formulazione 169.23
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Benzylpyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Benzylpyridine