Learn More
2-Bromo-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-1-[2, 6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 335.93 |
| Percent Purity | 95% |