Learn More
2-Bromo-1-[3-(4-chlorophenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10223142
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10223142
Marca: Thermo Scientific Maybridge SPB05675CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 258506-49-9
Formula molecolare C11H7BrClNO2
Molecular Weight (g/mol) 300.536
Numero MDL MFCD00662759
InChI Key OUHGJKFYGYXITB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-5-isoxazolyl-1-ethanone, 5-bromoacetyl-3-4-chlorophenyl isoxazole, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl isoxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-1,2-oxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl isoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-isoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-4-chloro-phenyl-isoxazol-5-yl-ethanone, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-1,2-oxazol-5-yl ethan-1-one, pubchem8718
PubChem CID 2799661
IUPAC Name 2-bromo-1-[3-(4-chlorophenyl)-1,2-oxazol-5-yl]ethanone
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NOC(=C2)C(=O)CBr)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-[3-(4-chlorophenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanone
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 300.54
Percent Purity 97%