Learn More
2-Bromo-1-(3-chloro-4-methylphenyl)propan-1-one, Tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-1-(3-chloro-4-methylphenyl)propan-1-one |
| CAS min. % | 80.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 261.55 |
| Percent Purity | Tech. |
| Grado | Caratteristiche |