Learn More
2-Bromo-1,3-dichlorobenzene, 97%
Codice prodotto. 11327526
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11327526
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11062.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 19393-92-1 | C6H3BrCl2 | 225.894 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19393-92-1
Formula molecolare C6H3BrCl2
Molecular Weight (g/mol) 225.894
Numero MDL MFCD00000574
InChI Key UWOIDOQAQPUVOH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-2,6-dichlorobenzene, 2,6-dichlorobromobenzene, 1,3-dichloro-2-bromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-dichloro, 2,6-dichloro-1-bromobenzene, benzene, 1-bromo-2,6-dichloro, pubchem3610, acmc-209exg, 2,6-dichlorobromo benzene, 2,6-dichlorophenyl bromide
PubChem CID 29568
IUPAC Name 2-bromo-1,3-dichlorobenzene
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Br)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1,3-dichlorobenzene
Punto di fusione 59°C to 62°C
Punti di ebollizione 241°C to 243°C
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Quantità 5 g
Beilstein 1681054
Peso formulazione 225.91
Percent Purity 97%