Learn More
2-Bromo-1-(3-fluorophenyl)ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10762133
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10762133 1 g Amber Glass Bottle 1g
10324782 10 g Amber Glass Bottle 10g
2 options
Codice prodotto. 10762133
Marca: Thermo Scientific Maybridge SPB06322DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 53631-18-8
Formula molecolare C8H6BrFO
Molecular Weight (g/mol) 217.04
Numero MDL MFCD00109756
InChI Key ITAQNNGDCNFGID-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-3-fluorophenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-fluorophenyl ethanone, 3-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-3'-fluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-3-fluorophenyl, 3'-fluorophenacyl bromide, pubchem13417, acmc-20ao30, alpha-bromo-3'-fluoroacetophenone
PubChem CID 2737451
IUPAC Name 2-bromo-1-(3-fluorophenyl)ethanone
SMILES FC1=CC=CC(=C1)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-bromo-1-(3-fluorophenyl)ethan-1-one
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 217.04
Percent Purity 97%