Learn More
2-Bromo-1-(4-pentylphenyl)ethan-1-one, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2697855
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10180622
Marca: Thermo Scientific Maybridge BTB12841DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 64328-68-3
Formula molecolare C13H17BrO
Molecular Weight (g/mol) 269.182
Numero MDL MFCD00218837
InChI Key AVYNDJWQMUOSJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-4-pentylphenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-4-pentylphenyl ethanone, 2-bromo-4'-pent-1-yl acetophenone, ethanone,2-bromo-1-4-pentylphenyl, 2-bromo-1-4-pent-1-yl phenyl ethan-1-one
PubChem CID 2775670
IUPAC Name 2-bromo-1-(4-pentylphenyl)ethanone
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(4-pentylphenyl)ethan-1-one
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare CH3(CH2)4C6H4C(O)CH2Br
Quantità 1 g
Peso formulazione 269.18
Percent Purity 95%