Learn More
2-Bromo-1-(5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-1-ethanone, ≥95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-1-(5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-1-ethanone |
| CAS min. % | 94.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 279.14 |
| Percent Purity | 95% |