Learn More
2-Bromo-1-(5-phenyl-2-thienyl)-1-ethanone, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10344612
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10344612
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC10505CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 10531-43-8
Formula molecolare C12H9BrOS
Molecular Weight (g/mol) 281.167
Numero MDL MFCD02681997
InChI Key BOIAFAJKOBVLGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromo-1-5-phenylthiophen-2-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl, 2-bromoacetyl-5-phenylthiophene, bromomethyl 5-phenyl-2-thienyl ketone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl-ethanone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thiophenyl ethanone, 2-bromo-1-5-phenylthien-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 2776310
IUPAC Name 2-bromo-1-(5-phenylthiophen-2-yl)ethanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(5-phenyl-2-thienyl)-1-ethanone
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 281.17
Percent Purity 95%