Learn More
2-Bromo-3-methyl-5-nitropyridine, 97%
Codice prodotto. 11379845
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11379845
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19851.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 23132-21-0 | C6H5BrN2O2 | 217.022 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23132-21-0
Formula molecolare C6H5BrN2O2
Molecular Weight (g/mol) 217.022
Numero MDL MFCD03095065
InChI Key FZIQHPKXSLHGBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-5-nitro-3-picoline, 2-bromo-3-methyl-5-nitro-pyridine, pyridine, 2-bromo-3-methyl-5-nitro, 2-hydroxy-5-nitro-3-picoline 2-hydroxy-3-methyl-5-nitropyridine, pubchem10608, acmc-209g1c, ksc496c3r, fziqhpkxslhgbz-uhfffaoysa, 2-bromo-3-methyl-5-nitro pyridine, 2-bromanyl-3-methyl-5-nitro-pyridine
PubChem CID 5200466
IUPAC Name 2-bromo-3-methyl-5-nitropyridine
SMILES CC1=CC(=CN=C1Br)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3-methyl-5-nitropyridine
Punto di fusione 55°C to 59°C
Quantità 5 g
Beilstein 1565441
Peso formulazione 217.02
Percent Purity 97%