Learn More
2-Bromo-3'-nitroacetophenone, 97%
Codice prodotto. 10501564 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10501564
Marca: Thermo Scientific Acros 137470050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2227-64-7 | C8H6BrNO3 | 244.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2227-64-7
Formula molecolare C8H6BrNO3
Molecular Weight (g/mol) 244.04
Numero MDL MFCD00024512
InChI Key GZHPNIQBPGUSSX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-3-nitrophenyl ethanone, 2-bromo-3'-nitroacetophenone, 3-nitrophenacyl bromide, 3-nitrophenacylbromide, 2-bromo-1-3-nitrophenyl ethan-1-one, a-bromo-3-nitroacetophenone, 2-bromo-3-nitroacetophenone, alpha-bromo-3'-nitroacetophenone, acetophenone, 2-bromo-3'-nitro, m-nitrophenacyl bromide
PubChem CID 75213
IUPAC Name 2-bromo-1-(3-nitrophenyl)ethanone
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3'-nitroacetophenone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 90°C to 94°C
Colore Beige-Orange to Green-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4COCH2Br
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 244.04
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-3'-nitroacetophenone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.