Learn More
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 10376394 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10376394
Marca: Thermo Scientific Acros 399040050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 64695-84-7 | C7H3BrF2O2 | 237 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64695-84-7
Formula molecolare C7H3BrF2O2
Molecular Weight (g/mol) 237
Numero MDL MFCD04973422
InChI Key DGCBGBZYTNTZJH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-4,5-difluorobenzoicacid, 2-bromo-4,5-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4,5-difluoro, pubchem4991, acmc-209nnq, ksc495k3l, benzoic acid,2-bromo-4,5-difluoro, 2-bromo-4,5-difluorobenzoic acid, 2-bromanyl-4,5-bis fluoranyl benzoic acid
PubChem CID 2782789
IUPAC Name 2-bromo-4,5-difluorobenzoic acid
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)F)Br)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4, 5-difluorobenzoic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 118.0°C to 122.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare F2C6H2(Br)CO2H
Quantità 5 g
Peso formulazione 237
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.