Learn More
2-Bromo-4-chloro-6-fluorophenol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11366849
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11366849
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26770.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 886499-88-3
Formula molecolare C6H3BrClFO
Molecular Weight (g/mol) 225.44
Numero MDL MFCD04115955
InChI Key VGDYUSDMWUDGAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pubchem10171, 2-bromo-4-chloro-6-fluorophenol, 2-bromanyl-4-chloranyl-6-fluoranyl-phenol
PubChem CID 3838744
IUPAC Name 2-bromo-4-chloro-6-fluorophenol
SMILES OC1=C(Br)C=C(Cl)C=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4-chloro-6-fluorophenol
Indice di rifrazione 1.582
Quantità 1 g
Peso formulazione 225.45
Percent Purity 97%