Learn More
2-Bromo-4'-chloroacetophenone, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10021660
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 536-38-9
Formula molecolare C8H6BrClO
Molecular Weight (g/mol) 233.49
Numero MDL MFCD00000625
InChI Key FLAYZKKEOIAALB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-4'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chlorophenacyl bromide, p-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl, 4'-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-p-chloroacetophenone, p-bromoacetyl chlorobenzene, 4'-chloro-2-bromoacetophenone
PubChem CID 68303
IUPAC Name 2-bromo-1-(4-chlorophenyl)ethanone
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4′-chloroacetophenone
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 95.0°C to 99.0°C
Colore White to Yellow
Perdita all'essiccatura 1% max. (70°C, 2 hr.)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare ClC6H4COCH2Br
Quantità 100 g
Beilstein 07, 285
Indice di Merck 15, 2156
Peso formulazione 233.49
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-4'-chloroacetophenone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.