Learn More
2-Bromo-4-fluoroaniline, 99%
Codice prodotto. 10081734 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10081734 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10081734 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 303310050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1003-98-1 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4-fluoroaniline
CAS 1003-98-1
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula molecolare C6H5BrFN
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare BrC6H3(F)nH
Indice di rifrazione 1.5820 to 1.5840 (20°C, 589nm)
Numero MDL MFCD00042462
Sinonimo 2-bromo-4-fluorobenzenamine, 4-fluoro-2-bromoaniline, 2-bromo-4-fluoro-aniline, benzenamine, 2-bromo-4-fluoro, 2-bromo-4-fluoro-phenylamine, 2-bromo-4-fluoro aniline, 2-bromo-4-fluorophenylamine, 2-brom-4-fluoranilin, bromofluoroaniline1, pubchem2918
InChI Key YLMFXCIATJJKQL-UHFFFAOYSA-N
Densità 1.67g/mL
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)N
IUPAC Name 2-bromo-4-fluoroaniline
Molecular Weight (g/mol) 190.015
Quantità 5 g
PubChem CID 242873
Peso formulazione 190.02
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-4-fluoroaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.