Learn More
2-Bromo-4-fluorobenzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11325555
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11325555
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19713.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 351003-45-7 | C6H3BrClFO2S | 273.5 g/mol
2-Bromo-4-fluorobenzenesulfonyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Bromo-4-fluorobenzenesulfonyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Hydrolyzes in water.
Notes
Moisture sensitive. Store away from oxidizing agents, water/ moisture, bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 351003-45-7
Formula molecolare C6H3BrClFO2S
Molecular Weight (g/mol) 273.5
Numero MDL MFCD03094149
InChI Key GJPWPFVLPNTOOL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, 2-bromo-4-fluorobenzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-bromobenzenesulfonyl chloride, 2-bromo-4-fluorophenyl chlorosulfone, benzenesulfonyl chloride, 2-bromo-4-fluoro, pubchem8367, acmc-209vnu, 2-bromo-4-fluoro-benzenesulfonyl chloride, ksc221s9l
PubChem CID 2778216
IUPAC Name 2-bromo-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
Densità 1.87
Punti di ebollizione 264°C to 265°C
Indice di rifrazione 1.578
Quantità 1 g
Numero UN UN2920
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Hydrolyzes in water.
Peso formulazione 273.51
Percent Purity 97%