Learn More
2-Bromo-4'-phenylacetophenone, 97%
Codice prodotto. p-7027502
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11465717
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24298.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 135-73-9 | C14H11BrO | 275.145 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 135-73-9
Formula molecolare C14H11BrO
Molecular Weight (g/mol) 275.145
Numero MDL MFCD00000202
InChI Key KGHGZRVXCKCJGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-4'-phenylacetophenone, 4-phenylphenacyl bromide, p-bromoacetylbiphenyl, p-phenylphenacyl bromide, bromomethyl p-biphenylyl ketone, ethanone, 1-1,1'-biphenyl-4-yl-2-bromo, 2-bromo-1-4-phenylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-4'-phenyl, alpha-bromo-p-phenylacetophenone, omega-bromo-4-phenylacetophenone
PubChem CID 67282
IUPAC Name 2-bromo-1-(4-phenylphenyl)ethanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4'-phenylacetophenone
Punto di fusione 123°C to 127°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Beilstein 513838
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 275.15
Percent Purity 97%