Learn More
2-Bromo-5-fluorotoluene, 98+%
Codice prodotto. 15493027
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 15493027
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11112.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 452-63-1 | C7H6BrF | 189.03 g/mol
2-Bromo-5-fluorotoluene is used to produce other chemicals. It can produce 2-Bromo-5-fluoro-benzoic acid. The reaction occurs with reagent KMnO4, solvent H2O and other condition of heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Bromo-5-fluorotoluene is used to produce other chemicals. It can produce 2-Bromo-5-fluoro-benzoic acid. The reaction occurs with reagent KMnO4, solvent H2O and other condition of heating.
Solubility
Difficult to mix.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-fluorotoluene
CAS 452-63-1
Densità 1.495
Punti di ebollizione 169°C to 170°C
Punto d'infiammabilità 70°C
Formula molecolare C7H6BrF
Indice di rifrazione 1.526
Numero MDL MFCD00017921
Quantità 5 g
Beilstein 1859121
Sinonimo 2-bromo-5-fluorotoluene, 3-fluoro-6-bromotoluene, 2-bromo-5-fluoro toluene, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-bromotoluene
Informazioni di solubilità Difficult to mix.
InChI Key RJPNVPITBYXBNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(F)=CC=C1Br
IUPAC Name 1-bromo-4-fluoro-2-methylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 189.03
PubChem CID 96743
Peso formulazione 189.03
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-5-fluorotoluene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Bromo-5-fluorotoluene