Learn More
2-Bromo-6-(4-methyl-1-piperazinyl)benzonitrile, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15476816
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15476816
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61858.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1260763-01-6
Formula molecolare C12H14BrN3
Molecular Weight (g/mol) 280.169
InChI Key XDFWUVBVNHLPIB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-6-4-methylpiperazin-1-yl benzonitrile
PubChem CID 75360874
IUPAC Name 2-bromo-6-(4-methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
SMILES CN1CCN(CC1)C2=C(C(=CC=C2)Br)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-6-(4-methyl-1-piperazinyl)benzonitrile
Quantità 1 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 280.17
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid