Learn More
(2-Bromoethyl)cyclohexane, 99%
Codice prodotto. 11377436
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11377436
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L09466.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1647-26-3 | C8H15Br | 191.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1647-26-3
Formula molecolare C8H15Br
Molecular Weight (g/mol) 191.11
Numero MDL MFCD00019398
InChI Key JRQAAYVLPPGEHT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromoethyl cyclohexane, 2-cyclohexylethyl bromide, cyclohexane, 2-bromoethyl, 2-cyclohexylethylbromide, 1-bromo-2-cyclohexylethane, cyclohexylethylbromide, bromoethyl cyclohexane, cyclohexylethyl bromide, acmc-1bzct, 1-bromo-2cyclohexylethane
PubChem CID 15440
IUPAC Name 2-bromoethylcyclohexane
SMILES BrCCC1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Bromoethyl)cyclohexane
Densità 1.221
Punti di ebollizione 70°C to 71°C (6 mmHg)
Punto d'infiammabilità 96°C (204°F)
Indice di rifrazione 1.49
Quantità 1 g
Beilstein 1919816
Peso formulazione 191.12
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (2-Bromoethyl)cyclohexane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.