Learn More
2-Bromoethyl ethyl ether, 90%
Codice prodotto. 10568843 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10568843
Marca: Thermo Scientific Acros 367405000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 592-55-2 | C4H9BrO | 153.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 592-55-2
Formula molecolare C4H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 153.02
Numero MDL MFCD00000237
InChI Key MMYKTRPLXXWLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromoethyl ethyl ether, 2-ethoxyethyl bromide, 2-bromoethoxyethane, ethane, 1-bromo-2-ethoxy, 2-bromodiethyl ether, 1-ethoxy-2-bromoethane, 1-bromo-2-ethoxy-ethane, ether, 2-bromoethyl ethyl, 2-bromoethylethylether, 1-bromo-3-oxapentane
PubChem CID 61141
IUPAC Name 1-bromo-2-ethoxyethane
SMILES CCOCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromoethyl ethyl ether
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Brown
Densità 1.3570g/mL
Punti di ebollizione 125°C to 127°C
Punto d'infiammabilità 21°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare BrCH2CH2OC2H5
Indice di rifrazione 1.4435 to 1.4515
Quantità 500 g
Beilstein 01,338
Gravità specifica 1.357
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: miscible in ethanol,ethyl ether
Peso formulazione 153.02
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromoethyl ethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.