Learn More
2-Bromonicotinic acid, 97%
Codice prodotto. 15443897
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15443897
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H30239.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 35905-85-2 | C6H4BrNO2 | 202.007 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35905-85-2
Formula molecolare C6H4BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 202.007
Numero MDL MFCD01646068
InChI Key MMWNKXIFVYQOTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromonicotinic acid, 2-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromo-nicotinic acid, 2-bromo-3-carboxypyridine, 3-bromopyridine-3-carboxylic acid, bromo-nicotinic acid, pubchem5071, acmc-1aj4p, ksc223s8f
PubChem CID 233262
IUPAC Name 2-bromopyridine-3-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Br)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromonicotinic acid
Punto di fusione ∼254°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 202.01
Percent Purity 97%