Learn More
2-Butanone, ≥99.0%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15666700
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Dimensione della confezione:
1L
4L
Codice prodotto. 15666700
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 6769261L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99.0%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione -87°C
Punti di ebollizione 79°C to 81°C
Quantità 1 L
Odore Solvent-like
Imballaggio Aluminum Bottle
Informazioni di solubilità 290g/L (at 20°C)