Learn More
2-Butanone, puriss. p.a. ACS Reagent, ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15630760
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 15630760
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 043801L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., ACS reagent,≥99.5% (GC)
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione -87°C
Aspetto Colorless
Densità 0.805g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 79°C to 81°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità −3°C (26.6°F)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione n20/D 1.379(lit.)