missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Butoxyacetic Acid, TRC

Codice prodotto. 30133441
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30133441 100 mg 100mg
30135791 500 mg 500mg
30004989 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30133441 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB700378100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 2516-93-0
Formula molecolare C6H12O3
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Sinonimo Acetic acid, butoxy- (6CI,7CI,8CI,9CI), Butoxy acetic acid, Butyloxyacetic acid, NSC 10980
IUPAC Name 2-butoxyacetic acid
SMILES CCCCOCC(=O)O

Specifica

Materiale o nome chimico 2-Butoxyacetic Acid
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H12O3/c1-2-3-4-9-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
Peso formulazione 132.0786
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.