Learn More
2-Butoxyacetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30135791
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30135791 500 mg 500mg
30133441 100 mg 100mg
30004989 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135791 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB700378500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2516-93-0
Formula molecolare C6H12O3
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Sinonimo Acetic acid, butoxy- (6CI,7CI,8CI,9CI), Butoxy acetic acid, Butyloxyacetic acid, NSC 10980
IUPAC Name 2-butoxyacetic acid
SMILES CCCCOCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Butoxyacetic Acid
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H12O3/c1-2-3-4-9-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
Peso formulazione 132.0786