Learn More
2-Butoxyethanol, 99%, extra pure
Codice prodotto. 10448690 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal drum
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25L
Codice prodotto. 10448690
Marca: Thermo Scientific Acros 154330025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 111-76-2 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-76-2
Formula molecolare C6H14O2
Molecular Weight (g/mol) 118.18
Numero MDL MFCD00002884
InChI Key POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
PubChem CID 8133
ChEBI CHEBI:63921
SMILES CCCCOCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Butoxyethanol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -70.0°C
Densità 0.9010g/mL
Punti di ebollizione 171.0°C
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4180 to 1.4200
Quantità 2.5 L
Beilstein 01, II, 519
Residuo dopo l'evaporazione 0.02% max.
Indice di Merck 15, 1560
Gravità specifica 0.901
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
IUPAC Name 2-butoxyethanol
Viscosità 5.31 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 118.18
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Butoxyethanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.