Learn More
(2-Butyl-1H-imidazol-4-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2-Butyl-1H-imidazol-4-yl)methanol |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 154.21 |
| Percent Purity | 97% |