Learn More
2-Butyn-1-ol, 98%
Codice prodotto. 11457677
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11457677
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15709.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 764-01-2 | C4H6O | 70.091 g/mol
2-Butyn-1-ol is used in the synthesis of homocoupling products. It is also used to inhibit corrosion of iron in acidic solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Butyn-1-ol is used in the synthesis of homocoupling products. It is also used to inhibit corrosion of iron in acidic solution.
Solubility
Miscible with chloroform and methanol.
Notes
Incompatible with oxidizing agents, acids, acid anhydrides and copper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 764-01-2
Formula molecolare C4H6O
Molecular Weight (g/mol) 70.091
Numero MDL MFCD00002914
InChI Key NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-butyn-1-ol, 2-butynol, 2-butyne-1-ol, hydroxymethylmethylacetylene, 2-butynyl alcohol, 1-hydroxybut-2-yne, 2-butyn-l-ol, 2-butyn1-ol, 2-butin-1-ol, but-2-in-1-ol
PubChem CID 12991
IUPAC Name but-2-yn-1-ol
SMILES CC#CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Butyn-1-ol
Punto di fusione -2°C
Densità 0.938
Punti di ebollizione 142°C to 143°C
Punto d'infiammabilità 51°C (123°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.453
Quantità 5 g
Numero UN UN1987
Beilstein 1733676
Informazioni di solubilità Miscible with chloroform and methanol.
Peso formulazione 70.09
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Butyn-1-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: But-2-yn-1-ol