Learn More
2-Butynoic acid, 98%
Codice prodotto. p-3757171 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10207140
Marca: Thermo Scientific Acros 308060010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 590-93-2 | C4H4O2 | 84.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 590-93-2
Formula molecolare C4H4O2
Molecular Weight (g/mol) 84.07
Numero MDL MFCD00004363
InChI Key LUEHNHVFDCZTGL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-butynoic acid, tetrolic acid, 3-methylpropiolic acid, 1-propynecarboxylic acid, 2-butynoicacid, tetrolsaure, butynoic acid, 2-butynic acid, propinecarboxylic acid
PubChem CID 68535
IUPAC Name but-2-ynoic acid
SMILES CC#CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Butynoic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 74.0°C to 78.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C≡CCO2H
Quantità 1 g
Peso formulazione 84.07
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder