Learn More
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride, 90%
Codice prodotto. 11936271 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11936271
Marca: Thermo Scientific Acros 439520250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 37091-73-9 | C5H10Cl2N2 | 169.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37091-73-9
Formula molecolare C5H10Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 169.05
Numero MDL MFCD09039290
InChI Key AEBBXVHGVADBHA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2-chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride, unii-56ka2a1u1d, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-3-ium chloride, dmc mi, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium chloride, pubchem16443, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-3h-imidazol-1-ium chloride, 1h-imidazolium, 2-chloro-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-, chloride 1:1, 2-chloro-1,3-dimethylimidazolidin-2-ylium chloride
PubChem CID 10176306
IUPAC Name 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium;chloride
SMILES [Cl-].CN1CC[N+](C)=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-chloro-1, 3-dimethylimidazolinium chloride
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 112°C to 121°C
Colore White
Analisi elementare 31.26 to 39.79% C, 14.58 to 18.56% N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,3434
Peso formulazione 169.05
Percent Purity 90%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.