Learn More
2-Chloro-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-triazine, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11326726
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11326726
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L03947.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-34-9
Formula molecolare C7H12ClN5
Molecular Weight (g/mol) 201.658
Numero MDL MFCD00023174
InChI Key ODCWYMIRDDJXKW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo simazine, gesatop, princep, simanex, aquazine, batazina, herbazin, symazine, tafazine, taphazine
PubChem CID 5216
ChEBI CHEBI:27496
IUPAC Name 6-chloro-2-N,4-N-diethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
SMILES CCNC1=NC(=NC(=N1)Cl)NCC
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-triazine
Punto di fusione 227°C to 229°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3077
Beilstein 10895
Indice di Merck 14,8533
Peso formulazione 201.66
Percent Purity 96%