Learn More
2-Chloro-4-(dimethylamino)benzaldehyde, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10530553
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10530553
Marca: Thermo Scientific Maybridge SEW05671DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 1424-66-4
Formula molecolare C9H10ClNO
Molecular Weight (g/mol) 183.64
Numero MDL MFCD00021051
InChI Key XSQFAWMDRFSIMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-4-dimethylamino benzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro-4-dimethylamino, benzaldehyde,2-chloro-4-dimethylamino, 2-chloro-4-n,n-bis methyl amino benzaldehyde, 4-dimethylamino-2-chlorobenzaldehyde, acmc-209coh, 3-chloro-n,n-dimethyl-4-formylaniline
PubChem CID 74021
IUPAC Name 2-chloro-4-(dimethylamino)benzaldehyde
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-(dimethylamino)benzaldehyde
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare CH3N(CH3)C6H3(Cl)CHO
Quantità 1 g
Peso formulazione 183.64
Percent Purity 97%