Learn More
2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11416880
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11416880
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19880.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 700-35-6
Formula molecolare C8H6ClFO
Molecular Weight (g/mol) 172.583
Numero MDL MFCD00042202
InChI Key CSEMGLVHVZRXQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethanone, 2'-chloro-4'-fluoroacetophenone, 2-chloro-4-fluoroacetophenone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl, 1-acetyl-2-chloro-4-fluorobenzene, pubchem4187, 2-chloro-4-fluoracetophenone, ksc631o2l, 4'-fluoro-2'-chloroacetophenone
PubChem CID 2736507
IUPAC Name 1-(2-chloro-4-fluorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Punti di ebollizione 110°C (19 mmHg)
Indice di rifrazione 1.5255
Quantità 1 g
Beilstein 2249796
Peso formulazione 172.59
Percent Purity ≥98%