Learn More
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11437147
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11437147
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14953.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2252-51-9 | C7H4ClFO2 | 174.555 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2252-51-9
Formula molecolare C7H4ClFO2
Molecular Weight (g/mol) 174.555
Numero MDL MFCD00010615
InChI Key GRPWQLDSGNZEQE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-benzoic acid, 2-chloro-4-fluor obenzoic acid, pubchem1370, acmc-209fx5, ksc207e4n, rarechem al bo 0405, 2-chloro 4-fluoro benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro benzoic acid, 4-fluoro-2-chloro-benzoic acid
PubChem CID 75259
IUPAC Name 2-chloro-4-fluorobenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Punto di fusione 183°C to 187°C
Quantità 5 g
Beilstein 1946215
Peso formulazione 174.56
Percent Purity 98%