Learn More
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15448015
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15448015
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32178.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1017779-54-2
Formula molecolare C8H6BrClF2O
Molecular Weight (g/mol) 271.486
Numero MDL MFCD09832368
InChI Key NLCSHYHRPBCBDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-difluoromethoxy benzyl bromide, 2-bromomethyl-1-chloro-4-difluoromethoxy benzene, 2-chloro-5-difluoromethoxy benzyl bromide, jrd
PubChem CID 46737682
IUPAC Name 2-(bromomethyl)-1-chloro-4-(difluoromethoxy)benzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)F)CBr)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide
Indice di rifrazione 1.535
Quantità 250 mg
Numero UN UN3265
Peso formulazione 271.49
Percent Purity 97%