Learn More
2-Chloro-5-nitroaniline, 98%
Codice prodotto. 11407417
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11407417
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15102.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6283-25-6 | C6H5ClN2O2 | 172.568 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6283-25-6
Formula molecolare C6H5ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 172.568
Numero MDL MFCD00007668
InChI Key KWIXNFOTNVKIGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 2-chloro-5-nitro, 6-chloro-3-nitroaniline, 2-chloro-5-nitro aniline, aniline, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitrobenzenamine, aniline, 6-chloro-3-nitro, 2-chloro-5-nitrophenylamine, 2-chloro-5-nitro-benzamine, pubchem21904, 3-nitro-6-chloroaniline
PubChem CID 22691
IUPAC Name 2-chloro-5-nitroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-nitroaniline
Punto di fusione 117°C to 121°C
Punto d'infiammabilità 191°C (375°F)
Odore Weak, Characteristic
Quantità 100 g
Numero UN UN2237
Beilstein 2208878
Peso formulazione 172.57
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-5-nitroaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Chloro-5-nitroaniline